Learn More
Rack a cubo trasformabile
Codice prodotto. 11700634 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 5
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11700634 Confezione da 5 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11700634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.05€
    51.33€ / pezzi 5
    Risparmia 7.72€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Consente di tenere le provette in verticale o di creare una stazione di raffreddamento. Il rack a cubo trasformabile Fisherbrand™ consente la conservazione sicura di provette da 15 ml o da 50 ml negli inserti a pozzetto a pressione. Rimuovere gli inserti per conservare articoli di dimensioni maggiori o inserire il ghiaccio per una stazione di raffreddamento temporanea. La pratica scatola in polipropilene è autoclavabile.
Le griglie a scatto consentono di disporre provette da 15 ml e 50 ml in posizione verticale
  • Due inserti rimovibili possono contenere:
    • 16 provette da 15 ml (diametro dei pozzetti: 18 mm)
    • 9 provette da 50 ml (diametro pozzetto: 31 mm)
  • Pozzetti profondi a griglia per tenere saldamente le provette in posizione verticale
  • Coperchio a tenuta, griglie stampate e orientamento della prima provetta per individuare facilmente le provette
Per l'uso senza inserti
  • Per conservare prodotti di grandi dimensioni
  • Riempire con ghiaccio e utilizzare come stazione di lavoro per raffreddamento temporanea
    • Ideale per i laboratori didattici o per quelli con spazio limitato sul banco di lavoro
Caratteristiche
  • Struttura rigida in polipropilene
  • Coperchio trasparente e lati della scatola semitrasparenti per una agevole visualizzazione delle provette
  • Ingombro ridotto: 125 x 125 x 129 mm
  • Sterilizzabili in autoclave
  • Confezione con 5 scatole di conservazione viola
Specifica
Autoclavabile Sterilizzabili in autoclave
Colore Viola
Capacità Tubes (15 mL in 16 wells, 50 mL in 9 wells, larger items/ice without inserts)
Materiale Polipropilene
Posizioni 2
Forma Square
Sovrapponibile Yes
Sterilità Non-sterile
Quantità Confezione da 5
Size 125 x 125 x 129 mm
Include 2 inserti a scatto, coperchio
Product Type Multi Stand Tube Rack
Ripiani 2 Tiers
Altezza (sistema metrico) 13.01 cm
Matrice 4 x 4 o 3 x 3
Larghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.