Learn More
Heathrow Scientific™ HDPE Coated Wire Urine Container Rack, 6 x 4 Format
Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators ProdottiDescrizione
The HDPE Coated Wire Rack is a durable rack for transport or sample handling.
- Chemically-resistant, HDPE-coated steel wire rack
- 24 wells / 6 x 4 tube array
- Autoclavable
- Ideal for urine containers up to 58 mm dia.
- Slotted bottom
- Mesh bottom support
Specifica
Specifica
| Divisori a celle | Yes |
| Certificazione/Conformità | None |
| Dichiarazioni di pulizia | None |
| Descrizione | HDPE Coated Wire Urine Container Rack, 58 mm dia., 6 x 4 Format, Blue |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Blue |
| Capacità | Sample Containers |
| Materiale | Epoxy-coated Steel |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Rettangolare |
| Vedi altri risultati |