Learn More
Heidolph™ Bagni riscaldanti
Codice prodotto. 10059090 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Bagno riscaldante
Heating Bath
Capacità (sistema metrico):
1 l
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10059090
Marca: Heidolph™ 5049300000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This aluminum bath for superior heat transfer comes with two insulated safety handles and a safety rim for secure mounting on the hot plate.
  • 1-l Heating bath for oil
  • Oil bath Heidolph for oil up to 250°C 
  • Aluminum bath for superior heat transfer
  • Comes with two insulated safety handles and safety rim for secure mounting on the hot plate
  • Maximum temperature of 250°C
  • Accessory for magnetic stirrers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 l
Da utilizzare con (apparecchiatura) Oil
Tipo Bagno riscaldante