Learn More
Horst™ Heating Cable, Quartz Yarn, High Temperature Resistance
Codice prodotto. 10230542
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
370 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10230542 370 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10230542 Fornitore Horst™ N. del fornitore 21002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.35€
    144.43€ / pezzi 1
    Risparmia 72.92€
    33% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
High temperatures, small winding radii, high power rate.
  • Flexible.
  • High temperature resistance.
  • High power rates per meter.
  • Quartz yarn insulation.
  • Small winding radii.
Specifica
Descrizione Bending radius: 10 mm, Thickness: 5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 370 m
Tensione 230 V Nominal
Materiale Quartz Yarn
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) 1.5 m
Wattage 2.1 W
Larghezza (sistema metrico) 3.5 to 4.5 mm
Temperatura (sistema metrico) 900°C (Nominal)