Learn More
JULABO™ CORIO™ CD-BC6 Heating Circulator
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15460582
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4.5 to 6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15460582 4.5 to 6 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15460582 Fornitore JULABO™ N. del fornitore 9012506
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
CORIO™ heating circulators feature professional technology for high standards and facilitate internal temperature control in bath tank or control of externally connected applications.
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • High-quality bath tanks made of stainless steel with bath lid and drain tap
  • Integrated cooling coil for counter-cooling
Specifica
Temperatura ambiente 5 to 40°C
Descrizione Heating Circulator
Capacità (sistema metrico) 4.5 to 6 L
Portata 15 L/min.
Gamma di temperatura 20°C to 150°C
Tipo Heating Circulator
Display LED
Capacità di riscaldamento 2 kW
Include 2 barbed fittings suitable for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 male)
Materiale Stainless Steel
Pressione max 0.35 bar
Modello CORIO CD-BC6
Stabilità termica ± 0.03°C
Dimensioni interne (L x P x A) 13 x 15 x 20 cm
Dimensioni (L x P x A) 44 x 24 x 47 cm
Peso (sistema metrico) 10 kg