Learn More
Bibby Scientific™ Resistenza
Codice prodotto. 11517497
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11517497 100 ml Pezzo
11527547 500 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11517497 Fornitore Bibby Scientific™ N. del fornitore 1008661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    158.91€ / pezzi 1
    Risparmia 11.09€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Spare heating elements for Soxhlet Air Baths. Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heating Elements are available for 100mL and 500mL flask capacities.
  • Elementi riscaldanti di ricambio per bagni ad aria Soxhlet.
  • Disponibili in capacità di 100ml e 500ml
  • Spare heating elements for Soxhlet Air Baths.
  • Available in 100mL and 500mL capacities
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Da utilizzare con Estrattore Soxhlet di ricambio
Product Type Elemento riscaldante