Learn More
Horst™ Heating Hose
Codice prodotto. 12674546
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
12674546 4mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12674546 Fornitore Horst™ N. del fornitore 822636
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1469.70€
    598.51€ / pezzi 1
    Risparmia 871.19€
    59% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Diametro (sistema metrico) 4mm
Lunghezza (sistema metrico) 1300 mm
Product Type Heating Hose
Temperatura (sistema metrico) 200°C