Learn More
JULABO™ Heating Immersion Circulator, CORIO™ CD
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15400572
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
15 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
15400572 15 L/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15400572 Fornitore JULABO™ N. del fornitore 9012000
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Quiet, easy-to-operate, and precise heating immersion circulator that mounts on any bath tank up to 50L. Julabo™Heating Immersion Circulator, CORIO™ CD can be equipped with an optional pump set for external application temperature control.
  • Precise temperature control
  • For internal and external applications (accessories required)
  • For bath tanks with a maximum filling volume of 50L
  • Bright, white, easy-to-read display
  • Very quiet
  • Easy operation
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • Class III (FL) according to DIN 12876-1
  • Ideal for a large variety of applications in chemistry, pharmaceutics, medicine, e.g., temperature applications for samples, analytics, material testing, and more.
Specifica
Temperatura ambiente 5 to 40°C
Descrizione Immersion depth: 6.53in.
Portata 15 L/min.
Gamma di temperatura 20°C to 150°C
Display LED
Capacità di riscaldamento 2 kW
Pressione max 0.35 bar
Modello CORIO CD
Stabilità termica ±0.03°C
Dimensioni (L x P x A) 16 x 13.2 x 36.2 cm
Peso (sistema imperiale) 5.8 lb.
Peso (sistema metrico) 2.6 kg
Wattage 1 kW