Learn More
Fisherbrand™ Manto riscaldante
Codice prodotto. 10733002 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
500 ml
1 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10733002 1 l Pezzo
10884191 250 mL Pezzo
10200260 500 ml Pezzo
10332290 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10733002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questi elementi riscaldanti con controller incorporati possono essere utilizzati per un'ampia varietà di applicazioni. I mantelli riscaldanti Fisherbrand™ sono racchiusi in un contenitore metallico con un esclusivo flusso d'aria che mantiene l'esterno fresco al tatto.
  • Schermatura con collegamento a terra e doppio fusibile
  • Le cartucce dell'elemento riscaldante sono sostituibili
  • Nessuna necessità di dispositivi di controllo esterni
  • Spie luminose per indicare 'riscaldamento' e 'accensione'
  • °
Specifica
Tipo di unità di controllo Integrated
Capacità (sistema metrico) 1 l
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V
Include Controller
Materiale Metal cased
Forma A pera
Wattage 380 w
Product Type Manto riscaldante
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Frequenza 50 Hz