Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo di unità di controllo | Integrated |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Tensione | 230 V |
| Requisiti elettrici | 230V |
| Include | Controller |
| Materiale | Metal cased |
| Forma | Profilo rotondo |
| Wattage | 150w |
| Product Type | Manto riscaldante |
| Temperatura (sistema metrico) | 450°C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?