Learn More
Medline Scientific™ Medline Controlled Heating Mantle (20,000mL)
Codice prodotto. 11950319
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11950319 20 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11950319 Fornitore Medline Scientific™ N. del fornitore E109N
Spedizione stimata: 30-12-2026
Energy-regulated, all-purpose heating mantle. Medline Scientific™ Medline Controlled Heating Mantle (20,000mL) features a time proportional double pole system for stable heating control.
  • Energy-regulated
  • Reduced risk of overheating
  • Dial controller for accurate temperature setting
  • Integrated retort rod holder
Specifica
Capacità 20,000 mL
Capacità (sistema metrico) 20 L
Tensione 220 V
Requisiti elettrici 220V 50/60Hz
Materiale Steel with chemical resistant coating
Materiale rivestimento interno Molded silica powder
Wattage 1800 W
Temperatura (sistema metrico) 450°C