Learn More
Bibby Scientific™ Heating Mantle Spare Element
Codice prodotto. 11708412
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11708412 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11708412 Fornitore Bibby Scientific™ N. del fornitore 0301215
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con EM Series 50mL
Tensione 230 V
Wattage 60w
Product Type Heating Mantle Spare Element
Frequenza 50/60 Hz