Learn More
Witeg™ Heating Mantles
Codice prodotto. 15715848
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
100 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico)
15715848 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15715848 Fornitore Witeg™ N. del fornitore DH.WHM12035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    588.50€
    488.91€ / pezzi 1
    Risparmia 99.59€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
For use with either round flasks or beakers.
  • Available for a range of beaker/flask capacities
  • 100° to 450°C temperature range
  • Nickel chrome heating element
  • Coil type: acid-resistant, long life time
  • Built-in temperature controller or external controller, depending on model
  • CE certified and unique serial number for tracing
  • 2x stirrer bars included with some models
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Tipo di unità di controllo Integrated
Unità di controllo Temperature controller
Diametro (sistema metrico) 270 mm
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Profondità (sistema metrico) 100 mm
Da utilizzare con 2000 mL round flasks, Duran and lwaki
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Include 2x stirrer bars
Wattage 450 W
Product Type Heating Mantle
Tipo di vaso Round flasks
Temperatura (sistema metrico) 100°C to 450°C