Learn More
Heidolph™ Modulo di riscaldamento
Descrizione
Per ottenere risultati ottimali è essenziale che il calore venga distribuito in modo uniforme e rapido. Con una potenza di 300 Watt, il modulo garantisce tempi rapidi di riscaldamento all’interno dell’incubatore. Grazie alla temperatura di 65°C è possibile incubare anche organismi termofili.
Specifica
Specifica
| Tensione | 115/230 V |
| Temperature Range (Metric) | 5°C to 65°C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Incubator 1000 |