Learn More
HEATR3 Antibody, HRP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18613107 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18613107 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18613107 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP318482H
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
HEATR3 Polyclonal specifically detects HEATR3 in Human∣Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene HEATR3
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Diluizione Western Blot
Formulazione PBS
Alias gene FLJ20718, HEAT repeat containing 3, HEAT repeat-containing protein 3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recognizes region between residues Between between 25 and 75..
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 55027
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus