Learn More
Rogo Sampaic™ Piatto cristallizzante pesante
Codice prodotto. 11714156
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
9 L
Diametro (sistema metrico):
164 mm
205 mm
335 mm
Altezza (sistema metrico):
78 mm
96 mm
145 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
11714156 1 L 164 mm 78 mm pezzi 5
11702704 2 L 205 mm 96 mm pezzi 3
11814262 9 L 335 mm 145 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11714156 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore CNN004
Spedizione stimata: 14-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for crystallization needs in the laboratory. Rogo Sampaic™ Heavy Crystallizing Dishes are manufactured from clear soda lime glass.
  • Also excellent for storage
  • Available in a range of sizes
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Tipo Piatto cristallizzante pesante
Altezza (sistema metrico) 78 mm
Diametro (sistema metrico) 164 mm