Learn More
Cole-Parmer™ Heavy-Duty Aluminum Foil
Codice prodotto. 11720109 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
500 ft.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11720109 500 ft. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11720109 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0627505
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
This Heavy-Duty Aluminum Foil is an all-purpose foil used for freezer storage, wrapping, sealing, autoclaving, lining, and weighing or transferring samples.
  • Packaged in a dispenser box with serrated cutting strip.
Specifica
Applicazioni Freezer storage, wrapping, sealing, autoclaving, lining, and weighing or transferring samples
Lunghezza (sistema imperiale) 500 ft.
Product Type Heavy-Duty Aluminum Foil
Larghezza (sistema imperiale) 18 in.
Larghezza (sistema metrico) 45.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 152.4 m
Materiale Aluminum