Descrizione
- Tempi di pulizia ridotti fino al 35% e fino al 31% di fatica in meno rispetto ai panni a nolo, grazie alla possibilità di utilizzo ripetuto di questi robusti panni
- Appositamente pensati per applicazioni gravose, proteggono le mani da calore e frammenti metallici negli ambienti industriali
- Aumenta la sostenibilità della tua attività: la confezione del prodotto è realizzata al 100% con fibre riciclate e con almeno il 30% di plastica riciclata
Specifica
Specifica
| Product Type | Heavy-duty Wiper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 24.21 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 61.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 13.98 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 35.5 cm |
| Colore | White |
| Quantità confezione | 280/Cs. |
| Strato | 1-ply |