Descrizione
- Morbido e flessibile, ideale per la pulizia di piccoli spazi
Specifica
Specifica
| Product Type | Heavy-duty Wiper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 295.28 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 270 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 16.54 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 42 cm |
| Certificazione/Conformità | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Colore | White |
| Strato | 1-ply |
| Certifications/Compliance (Europe) | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |