Learn More
Tork Tork Panni ultraresistenti per pulizia
Codice prodotto. 30243865 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Quantità confezione:
120/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità confezione Dimensione della confezione
30243865 Blue 120/Pk. pezzi 10
30243785 White 120/Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30243865 Fornitore Tork N. del fornitore 530276
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28008
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Tork Panni ultraresistenti per pulizia W7
  • Risparmia tempo procurandoti facilmente e rapidamente i panni per pulizia dall'ampia apertura della pratica scatola portatile, che semplifica l'accesso ai panni
  • Ottimizza i consumi e minimizza gli sprechi di panni per pulizia con l'erogazione singola
  • L'ampia apertura della scatola portatile fa in modo che i panni siano facilmente accessibile anche quando si indossano i guanti
  • Aumenta la sostenibilità delle tue attività: La confezione del prodotto è realizzata al 100% con fibre riciclate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Heavy-duty Wiper
Larghezza (sistema imperiale) 13.98 in.
Larghezza (sistema metrico) 35.5 cm
Colore Blue
Quantità confezione 120/Pk.
Strato 1-ply