Learn More
Beskrivelse
- Risparmia tempo procurandoti facilmente e rapidamente i panni per pulizia dall'ampia apertura della pratica scatola portatile, che semplifica l'accesso ai panni
- Ottimizza i consumi e minimizza gli sprechi di panni per pulizia con l'erogazione singola
- L'ampia apertura della scatola portatile fa in modo che i panni siano facilmente accessibile anche quando si indossano i guanti
- Aumenta la sostenibilità delle tue attività: La confezione del prodotto è realizzata al 100% con fibre riciclate
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Heavy-duty Wiper |
| Larghezza (sistema imperiale) | 13.98 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 35.5 cm |
| Colore | Blue |
| Quantità confezione | 120/Pk. |
| Strato | 1-ply |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?