Learn More
Tork Tork Panni ultraresistenti per pulizia biologici al 99%
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30243820 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 8
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
30243820 White pezzi 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30243820 Fornitore Tork N. del fornitore 930150
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tork Panni ultraresistenti per pulizia biologici al 99%
  • Incrementa la sostenibilità della tua attività con un prodotto biologico [Prodotto certificato come biologico al 99%, secondo il programma OK Biobased di TÜV Austria (UE)] al 99%
  • Massima versatilità: pulisci sversamenti di olio, grasso e acqua e semplifica l'allestimento della tua postazione di lavoro con questi panni monouso per una pulizia multifunzione
  • Aumenta la sostenibilità della tua attività: la confezione del prodotto è realizzata al 100% con fibre riciclate e con almeno il 30% di plastica riciclata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Heavy-duty Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 5.98 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.88 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.4 cm
Colore White
Quantità confezione 400/Cs.
Strato 1-ply