Learn More
Beskrivelse
- Designed for applications with heavy-duty loads
- Shaker provides reproducible motion that is evenly distributed throughout the entire surface of the tray
- Digital model has a microprocessor controls, continuous or timed operation, patented Accu-Drive™ shaking system, and LED displays for speed and time
Tekniske data
Tekniske data
| Orbita | 25 mm |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 22.7 kg |
| Accuratezza del controllo della velocità | ±1 rpm, above 100 rpm ±1% of set speed |
| Intervallo di velocità | 20 to 500 rpm |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz, 2.5 A |
| Temperature Range (Metric) | -10°C to +60°C |
| Amperaggio | 2.5 A |
| Product Type | Shaker |
| Certificazione/Conformità | CE, TUV |
| Materiale | Aluminum Platform |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?