Learn More
OHAUS™ Heavy Duty Shaker
Codice prodotto. 15782189 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Orbita:
19 mm
25 mm
51 mm
Capacità portata carico (sistema metrico):
16 kg
22.7 kg
45.4 kg
68 kg
Tipo di unità di controllo:
Analog
Digitale
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Orbita Capacità portata carico (sistema metrico) Tipo di unità di controllo Dimensione della confezione
15782189 19 mm 16 kg Digitale Pezzo
15712199 25 mm 22.7 kg Analog Pezzo
15722199 25 mm 22.7 kg Digitale Pezzo
15732199 25 mm 45.4 kg Digitale Pezzo
15742199 51 mm 45.4 kg Digitale Pezzo
15752199 25 mm 68 kg Digitale Pezzo
15762199 51 mm 68 kg Digitale Pezzo
15772189 19 mm 16 kg Analog Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15782189 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30391811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2715.00€
    1981.84€ / pezzi 1
    Risparmia 733.16€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
OHAUS™ Heavy Duty Shaker is designed for a wide range of applications with larger or heavier loads that require accurate and repeatable results.
  • Designed for applications with heavy-duty loads
  • Shaker provides reproducible motion that is evenly distributed throughout the entire surface of the tray
  • Digital model has a microprocessor controls, continuous or timed operation, patented Accu-Drive™ shaking system, and LED displays for speed and time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 19 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 16 kg
Accuratezza del controllo della velocità ±1 rpm, above 100 rpm ±1% of set speed
Intervallo di velocità 15 to 500 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 2.5 A
Temperature Range (Metric) -10°C to +60°C
Amperaggio 2.5 A
Product Type Shaker, Heavy Duty
Certificazione/Conformità CE, TUV
Tipo di spina EU Plug
Materiale Aluminum Platform
Profondità (sistema imperiale) 16.30 in.
Profondità (sistema metrico) 41.30 cm
Dimensioni (L x P x A) 41.30 x 35.50 x 14.90 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.90 in.
Altezza (sistema metrico) 14.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 16.30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41.30 cm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 27.8 cm
Larghezza (sistema metrico) 35.50 cm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 33 cm
Peso (sistema imperiale) 48.1 lb.
Peso (sistema metrico) 21.8 kg
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione Shaker, Heavy Duty, SHHD1619DG, EU
Modello SHHD1619DG, EU
Intervallo temporizzatore 1 sec. to 160 hr.