Learn More
Keystone Cleanroom Products Heavy Duty SMS Autoclave Bag
Codice prodotto. 17892477 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
16 in.
17 in.
18 in.
20 in.
21 in.
22 in.
24in.
26 in.
28 in.
30 in.
35 in.
36 in.
48 in.
Capacità (sistema imperiale):
135 oz.
176 oz.
198 oz.
220 oz.
258 oz.
312 oz.
330 oz.
408 oz.
486 oz.
510 oz.
550 oz.
662 oz.
705 oz.
790 oz.
870 oz.
920 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 250
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17892477 21 in. 220 oz. pezzi 250
17852477 16 in. 135 oz. pezzi 250
17862477 17 in. 176 oz. pezzi 250
17872477 18 in. 198 oz. pezzi 250
17882477 22 in. 312 oz. pezzi 250
17802487 20 in. 258 oz. pezzi 250
17812487 22 in. 330 oz. pezzi 250
17832487 24in. 408 oz. pezzi 250
17822487 30 in. 510 oz. pezzi 250
17862487 28 in. 550 oz. pezzi 250
17842487 26 in. 486 oz. pezzi 250
17852487 24in. 510 oz. pezzi 125
17872487 30 in. 662 oz. pezzi 250
17882487 35 in. 790 oz. pezzi 250
17892467 30 in. 705 oz. pezzi 250
17802497 36 in. 920 oz. pezzi 250
17822477 30 in. 870 oz. pezzi 250
17812477 36 in. 1260 oz. pezzi 250
17842477 48 in. 1680 oz. pezzi 125
17832477 48 in. 2256 oz. pezzi 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 17892477 Fornitore Keystone Cleanroom Products N. del fornitore BGSMS3SS1221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00€
    1398.20€ / pezzi 250
    Risparmia 106.80€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 26-02-2027
This product's superior barrier prevents liquid and microbial penetration.
  • Convenient, time saving self-seal closure system
  • Significant improvement versus cutting and wrapping with sheets and tape
  • Manufactured and packaged in a certified ISO6 Cleanroom
  • Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
  • Sub packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number and date of manufacture for traceability
  • Made in the USA
Specifica
Peso base 50 gsm
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità CoC
Tipo di chiusura Self-adhesive
Colore Light Blue
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilisation
Materiale Non-woven Fabric
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Spessore (sistema imperiale) 50 gsm
Lunghezza (sistema imperiale) 21 in.
Larghezza (sistema imperiale) 12in.
Product Type Autoclave Bag
Capacità (sistema imperiale) 220 oz.
Capacità (sistema metrico) 6.51 L
Lunghezza (sistema metrico) 53.3 cm
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Spessore (sistema metrico) 50 gsm