Learn More
Brady™ Heavy Duty Steel Hasp with 150 mm chain
Codice prodotto. 15683517 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Silver
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15683517 Silver Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15683517 Fornitore Brady™ N. del fornitore 230000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.90€
    27.38€ / pezzi 1
    Risparmia 2.52€
    8% Sconto
In stock
Solid U-shape steel bolt cannot be pried apart once locks are in place.
  • Prevents vandalism
  • Supplied with 150mm chain
Specifica
Colore Silver
Materiale Heavy-gauge Steel with Rustproof Plating
Diametro (sistema metrico) maniglione 9.00 mm
Altezza (sistema metrico) 85.10 mm
N. di lucchetti 1
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 59 mm