Learn More
Brady™ Lo Stubby Lockout può essere utilizzato quando variano le dimensioni delle condizioni di bloccaggio. Per bloccare da piccole scatole di interruttori a grandi unità di controllo e leve con un unico dispositivo. Due dimensioni di ganascia: 31,75 x 44,45 e 19 mm di diametro.
Codice prodotto. 10001304 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10001304 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10001304 Fornitore Brady™ N. del fornitore 236919
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.10€
    16.54€ / pezzi 1
    Risparmia 1.56€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 18-11-2026
The Heavy Duty Steel Stubby Lockout can be used when lockout conditions vary in size. Lockout small switch boxes to large control units and levers with one device.
  • Two hasp sizes: one is 31.75 x 44.45 mm, the other has a 19 mm diameter.
  • Lockout small switch boxes to large control units and levers with one device.
  • 6 padlocks can be applied.
Specifica
Product Type Lockout Hasps
Alternate Part Number STUBBY LOCKOUT RED
Colore Red
Materiale Heavy-gauge Steel
Certificazione/Conformità ANSI Standard Z244, OSHA 29 CRF 1910.147
Profondità (sistema imperiale) 0.27 in.
Profondità (sistema metrico) 6.86 mm
Descrizione Stubby Lockout Hasp
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.375 in
Diametro (sistema metrico) maniglione 9.525 mm
Dimensioni (P x L x A) 6.86 x 50.29 x 136.40 mm
Dimensioni (L x P) 31.75 x 44.45 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 5.37 in.
Altezza (sistema metrico) 136.4 mm
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -30°F to +200°F
Temperature Range (Metric) -35°C to +177°C
Larghezza (sistema imperiale) 1.98 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.29 mm