Learn More
Brady™ Il bullone completamente in acciaio a U non può essere rimosso una volta applicati i lucchetti impedendo atti vandalici. Fornito senza catena Diametro interno del bullone a U 25,4 mm. Contiene fino a 3 lucchetti.
Codice prodotto. 11701995 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Silver
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11701995 Silver Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11701995 Fornitore Brady™ N. del fornitore 236918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.75€
    24.56€ / pezzi 1
    Risparmia 2.19€
    8% Sconto
The Heavy Duty Steel Lockout Hasp With Rustproof Plating features a solid U-shape steel bolt that cannot be pried apart once locks are in place, preventing vandalism.
  • Supplied without chain.
  • Inside diameter of U-shape bolt 25.40 mm.
  • Holds up to 3 locks.
Specifica
Product Type Lockout Hasp
Alternate Part Number STEEL LOCKOUT W/O CHAIN
Colore Silver
Materiale Heavy-gauge Steel with Rustproof Plating
Certificazione/Conformità ANSI Standard Z244, OSHA 29 CRF 1910.147
Descrizione Heavy Duty Steel Hasp
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.354 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Altezza (sistema metrico) 85.09 mm
Capacità Up to 3 Locks
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -30°F to +350°F
Temperature Range (Metric) -35°C to +177°C
Peso (sistema metrico) 1 kg
Larghezza (sistema imperiale) 2.32 in.
Larghezza (sistema metrico) 58.93 mm