Learn More
Tork Tork Carta ultraresistente per asciugatura
Codice prodotto. 30057831 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
2 rotoli
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30057831 White 2 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30057831 Fornitore Tork N. del fornitore 473382
Support a Safer, More Efficient Laboratory
Usa il codice promozionale 28026
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
La nostra carta multiuso più robusta è in grado di assorbire efficacemente olio e acqua, oltre a vantare una notevole resistenza al bagnato.
  • Multiuso, consente di gestire attività di asciugatura generiche che richiedono resistenza e assorbenza
  • La fibra robusta e l’elevata capacità assorbente li rendono ideali per rimuovere olio, grasso, lubrificanti e sporco
  • Grande durata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Heavy-duty Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 128.28 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 117.3 m
Larghezza (sistema imperiale) 10.04 in.
Larghezza (sistema metrico) 25.5 cm
Materiale Paper
Certificazione/Conformità FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel
Colore White
Quantità confezione 700/Cs.
Strato 1-ply
Certifications/Compliance (Europe) FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel