Descrizione
- Proteggi le mani dal calore e dai frammenti di metallo con questa carta assorbente spessa, ideale per le pulizie industriali
- Rimuovi senza fatica olio, grasso, lubrificanti e sporco grazie alla resistenza e all'elevato grado di assorbenza della nostra carta asciugatutto industriale
- Trasporta, apri e smaltisci gli imballaggi in tutta semplicità grazie alla pratica confezione Tork Easy Handling™ Box
- Riduci i consumi e gli sprechi utilizzando Tork Dispenser panni piegati, uno dei nostri pratici sistemi a erogazione singola
Specifica
Specifica
| Product Type | Heavy-duty Wiper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12.76 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 32.4 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 15.16 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 38.5 cm |
| Materiale | Paper |
| Certificazione/Conformità | FSC MIX Credit, ISO 9001, EU Ecolabel, ISO 14001 |
| Colore | Blue |
| Quantità confezione | 500 Sheets |
| Strato | 3-ply |
| Vedi altri risultati |