Learn More
Hecht Karl™ Provette a parete spessa
In vetro soda-calcico AR-Glas™ per ridurre al minimo le rotture. Le provette per test a parete spessa Karl Hecht™ sono adatte per usi generici in laboratorio.
16.27€ - 45.37€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10292001
|
Hecht Karl™
42775024 |
12 mm | 75 mm |
16.27€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10088580
|
Hecht Karl™
42775045 |
15.25 mm | 100 mm |
45.37€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10120071
|
Hecht Karl™
42775051 |
15.25 mm | 160 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- In vetro soda-calcico
- Con fondo arrotondato
- Senza bordo
- Dimensioni adatte per supportare tutte le esigenze di laboratorio
Specifica
Soda Glass | |
No |