Learn More
Kartell™ Heavy-walled Wide Neck Carboy Bottles
Codice prodotto. 10071041
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 L
Dimensione della confezione:
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10071041 10 L pezzi 4
10767531 5 l pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10071041 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0164200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    81.63€ / pezzi 4
    Risparmia 113.37€
    58% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from HDPE for toughness and durability. Kartell™ Wide Mouth Heavy Walled Carboys provide easy filling and emptying capability.
Bottiglioni robusti, ideali per liquidi o polveri.
Con collo largo per un facile riempimento e svuotamento. Provvisti di sottotappo per una chiusura ermetica. Le chiusure possono essere fissate con filo metallico per una maggiore sicurezza. Maniglie a barra di rilascio sui formati da 10 litri. Con maniglie per trasporto.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 338.14 oz.
Capacità (sistema metrico) 10 L
Certificazione/Conformità CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Materiale HDPE
Mouth Style Larga
Product Type Damigiana con pareti resistenti