Learn More
Kartell™ Heavy-Walled Narrow Neck Carboy Bottles, HDPE
Codice prodotto. 10544851
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
25 L
50 L
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10544851 5 L pezzi 4
10643662 10 L pezzi 4
10643852 50 L pezzi 2
10011061 25 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10544851 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0164400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.85€
    54.90€ / pezzi 4
    Risparmia 34.95€
    38% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for food stuffs; Autoclavable.
Suitable for food stuffs; Autoclavable.
  • Very resistant
  • O-ring seal cap make it leakproof
  • The cap can be wired down for added safety
  • Includes carrying handles
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 5 L
Certificazione/Conformità FDA
Descrizione With O-ring seal cap
Diametro (sistema metrico) interno collo 52.5 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 170 mm
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for food stuffs
Altezza (sistema metrico) con chiusura 345 mm
Include Closure, Carrying Handles
Materiale HDPE
Mouth Style Narrow
Stile collo Narrow
N. per confezione 4 Pk.
Product Type Heavy-walled Carboy