Learn More
Hecogenin (>80%), TRC
Codice prodotto. 30406025
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30406025 50 mg
30392827 250 mg
30395537 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30406025 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH12994550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 467-55-0
Formula molecolare C27 H42 O4
Molecular Weight (g/mol) 430.62
Sinonimo Spirostan-12-one, 3-hydroxy-, (3β,5α,25R)-, 5α,25D-Spirostan-12-one, 3β-hydroxy- (7CI), 5α-Spirostan-12-one, 3β-hydroxy-, (25R)- (8CI), (+)-Hecogenin, (25R)-3β-Hydroxy-5α-spirostan-12-one, (3β,5α,25R)-3-Hydroxyspirostan-12-one, 12-Oxotigogenin, 25(R)-3β-Hydroxyspirostan-12-one, 3β-Hydroxy-5α-hecogenin, Gekogenin, Hecogenin, Hekogenin, Hocogenin, NSC 115921
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC(=O)[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
Specifica
Materiale o nome chimico Hecogenin
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H42O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-22(31-27)12-21-19-6-5-17-11-18(28)8-9-25(17,3)20(19)13-23(29)26(21,24)4/h15-22,24,28H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17+,18+,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-,27-/m1/s1
Peso formulazione 430.3083