Learn More
MP Biomedicals™ Hegsted Salt Mixture
Codice prodotto. 11455642 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 kg
10 kg
50 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11455642 2 kg
11465642 10 kg
11475642 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11455642 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0290284002
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Hegsted Salt Mixture is used for rodent diet.
  • Mineral Mix
  • For rodent diet
  • Powder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Animal Diet
Da utilizzare con (applicazione) Rodent diet
Quantità 2 kg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.