Learn More
MP Biomedicals™ Hegsted Salt Mixture
Codice prodotto. 11475642 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 kg
10 kg
50 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11475642 50 kg
11455642 2 kg
11465642 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11475642 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0290284050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Hegsted Salt Mixture is used for rodent diet.
  • Mineral Mix
  • For rodent diet
  • Powder
Specifica
Product Type Animal Diet
Da utilizzare con (applicazione) Rodent diet
Quantità 50 kg