Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Platinum Package
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
This package includes:
- Hei-FLOW Precision 01
- Pump head SP quick 1.6
- 1 m each Tygon™ (standard) and Silicone tubing (inner Ø 0.8 mm)
Specifica
Specifica
| Control Type | Digital Variable Speed |
| Tipo di display | LED |
| Valori nominali armadio | IP33 |
| Tipo di tubi | Tygon Silicone Tubing |
| Tensione | 230 V |
| Tipo di spina | EU Plug |