Learn More
Heidolph™ MR Hei-Mix S Magnetic Stirrer
Codice prodotto. 10292871 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Capacità unitSize
10292871 5 L Pezzo
1 options
Codice prodotto. 10292871
Marca: Heidolph™ 5030200000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Space-saving unit for efficiently mixing sample sizes up to 5 L. MR Hei-Mix S Magnetic Stirrer is ideal for titrations due to white-colored top plates.
  • Stir quickly and efficiently with an extended speed range up to 2,200 rpm
  • Space-saving unit for efficiently mixing sample sizes up to 5 L
  • Long-lasting polyamide housing and PVDF top plate material
  • For gentle stirring in biology and microbiology applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 0 to 2000 rpm
Posizioni di agitazione 11
Materiale piastra superiore PVDF
Capacità 5 L
Display None
Forma Round
Dimensioni (L x P x A) 140 x 126 x 80 mm
Diametro piastra superiore (sistema imperiale) 4.1 in.
Diametro piastra superiore (sistema metrico) 104 mm
Colore White
Tipo di motore Shaded Pole Motor
Classe di protezione IP21
Peso (sistema imperiale) 2.4 lb.
Peso (sistema metrico) 1.1 kg