Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core
Codice prodotto. 17814447 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina unitSize
17814447 EU Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17814447 Fornitore Heidolph™ N. del fornitore 5063210000
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mix 'n' Heat Core has well-designed features for carefree stirring and heating.
  • L’agitatore magnetico Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core convince per il suo comando intuitivo: Grazie a un display per ogni funzione principale (agitare e riscaldare), avete un occhio ben leggibile su tutti i valori e tutte le impostazioni in qualsiasi momento. Il comando si fa attraverso due manopole con due anelli LED luminosi per l’identificazione facile delle funzioni attive. I timer separati per le funzioni Riscaldare e Agitare creano flessibilità e vi fanno controllare meglio i vostri esperimenti. La guida al menù particolarmente intuitiva rende il lavoro con questo dispositivo particolarmente facile.
  • Per regolare la temperature, potete selezionare tra tre modi di riscaldamento: FAST per il riscaldamento particolarmente rapido così come PRECISE e PRECISE+ per il controllo particolarmente preciso della vostra temperatura impostata senza sbalzi - così, i campioni sensibili sono protetti in maniera ottimale. A tal fine, il dispositivo è compatibile con il sensore di temperatura Pt1000 così come con il doppio sensore Pt1000 che permette la misura simultanea nel vostro campione e nel liquido del bagno termostatico.
  • La velocità d’agitazione può essere impostata a tre livelli (prestazione alla partenza). Inoltre, potete impostare la direzione di rotazione della barra di agitazione e beneficiare di una rilevazione di interruzione automatica. È così che il vostro campione è miscelato in maniera ottimale, anche se ci sono delle irregolarità durante l’agitazione.
  • Questo agitatore magnetico è dotato di tutti i principali requisiti di sicurezza. L’ampia distanza di sicurezza tra la piastra di riscaldamento e gli elementi di controllo, così come l’indicatore ottico del calore residuo a temperature > 50 °C, proteggono dalle ustioni.
  • La piastra superiore brevettata Kera-Disk™, in alluminio anodizzato, è resistente agli agenti chimici e ai graffi, e possiede un diametro di 145 mm (su richiesta disponibile anche con 135 mm). La piastra è quindi adatta all’impiego con diversi accessori e campioni occupando al contempo poco spazio. Il materiale utilizzato permette inoltre tempi di riscaldamento rapidissimi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore alluminio
Tensione 230 V
Size 145 mm dia.
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 350°C
Tipo Magnetic Stirring Hotplate
Forma Round
Tipo di spina EU
N. di posizioni Multiple
Stirring Range 100 to 1400 rpm
Warranty 10 Years
Dimensioni (L x P x A) 299 x 168 x 106 mm
Certificazione/Conformità None
Display TFT