Descrizione
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ provides fast and precise heating without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
Specifications
Specifications
| Materiale piastra superiore | Ceramic-coated Aluminum |
| Tensione | 230 V |
| Size | 135 mm dia. |
| Temperatura (sistema metrico) | 20°C to 300°C |
| Tipo | Magnetic Stirring Hotplate |
| Forma | Round |
| Carico campione max | 25 kg |
| Tipo di spina | EU |
| N. di posizioni | 1 |
| Dimensioni contenitore max | 20 L |
| Show More |