Descrizione
- Indication of torque tendencies to monitor viscosity changes
- Digital 2.4 in. display for ease of operation
- Constant speed even under changing loads
- Safe start and stop of operation via slide touch panel to avoid unintended stirring
- Newest motor generation for maximum power at minimum noise level
Specifica
Specifica
| Speed | 10 to 2000 rpm |
| Capacità | 50 L |
| Display | Digital |
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 120 W |
| Diametro (sistema imperiale) albero | 0.4 in. |
| Diametro (sistema metrico) albero | 10.5 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 241 x 86 x 328 mm |
| Modello | Hei-TORQUE Expert 200 |
| N. di marce di velocità | 1 |
| Vedi altri risultati |