Learn More
Heidolph™ Hei-TORQUE Expert Series Overhead Stirrer
Codice prodotto. 15391748 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Speed:
10 to 2000 rpm
Modello:
Hei-TORQUE Expert 100
Hei-TORQUE Expert 200
Hei-TORQUE Expert 400
Coppia:
100 Ncm
200 Ncm
400 Ncm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Speed Modello Coppia Dimensione della confezione
15391748 10 to 2000 rpm Hei-TORQUE Expert 100 100 Ncm Pezzo
15380648 10 to 2000 rpm Hei-TORQUE Expert 200 200 Ncm Pezzo
15321758 10 to 2000 rpm Hei-TORQUE Expert 400 400 Ncm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15391748 Fornitore Heidolph™ N. del fornitore 5016101000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00€
    1620.95€ / pezzi 1
    Risparmia 319.05€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Hei-TORQUE Expert Series Overhead Stirrers are designed to mix and disperse media that require non-reproducible results in high-viscosity applications.
  • Indication of torque tendencies to monitor viscosity changes
  • Digital 2.4 in. display for ease of operation
  • Constant speed even under changing loads
  • Safe start and stop of operation via slide touch panel to avoid unintended stirring
  • Newest motor generation for maximum power at minimum noise level
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 10 to 2000 rpm
Capacità 50 L
Display Digital
Tensione 230 V
Wattage 90 W
Diametro (sistema imperiale) albero 0.4 in.
Diametro (sistema metrico) albero 10.5 mm
Dimensioni (L x P x A) 241 x 86 x 328 mm
Modello Hei-TORQUE Expert 100
N. di marce di velocità 1
Classe di protezione IP54
Coppia 100 Ncm
Tipo Overhead Stirrer
Viscosità 60,000 mPas
Peso (sistema imperiale) 9.9 lb.
Peso (sistema metrico) 4.5 kg