Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Core HL G3
Codice prodotto. 16266881 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L Evaporating Flask, 4.5 L Bath
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16266881 5 L Evaporating Flask, 4.5 L Bath Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16266881 Fornitore Heidolph™ N. del fornitore 5710130000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4235.00€
    4108.00€ / pezzi 1
    Risparmia 127.00€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
The Hei-VAP Core HL G3 uses an operating concept that is focused on the essentials: clear and with access to the basic parameters rotation speed and heating bath temperature at any time.
  • Clear digital display showing actual and set values
  • Two separate knobs with dynamic control for setting the rotation speed and heating bath temperature: fast turning for large jumps, slow turning for precise setting of the set values
  • Accidental changing of the values can be prevented by the lock function
  • Intuitive LED ring light system makes activated functions clearly visible even from a distance
  • Easy adjustment of the immersion depth up to 155 mm and the inclination angle from 20° to 80°
  • Standby function and residual heat warning at heating bath temperatures above 50°C
  • Hand lift model with G3 vertical glassware
  • The standby button stops all functions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione EU Plug
Peso (sistema metrico) 15 kg
Peso (sistema imperiale) 33.1 lb.
Capacità (sistema metrico) 5 L Evaporating Flask, 4.5 L Bath
Speed 10 to 280 rpm
Temperature Range (Metric) 20°C to 210°C
Display LCD
Tipo di motore Brushless DC Motor
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 68°F to 410°F
Wattage 1400 W
Tipo di assemblaggio vetreria G3 Vertical Glassware
Protezione IP IP20
Materiale Stainless Steel
Tipo di unità di controllo Electronic
Precisione termica ±1 K
Angolo 20° to 80°
Tipo Hand Lift Rotary Evaporator