Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Industrial B con vetreria
Features of the Hei-VAP Industrial B rotary evaporator are identical to the Hei-VAP Industrial minus some safety features and is ideal for limited budgets.
dietro preventivo
Specifica
Speed 6 to 160 rpm
Temperature Range (Metric) 20°C to 180°C
Display 7 in. touchpanel
Protezione IP IP20
Precisione termica ±1°C
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
  • Immagine simile
  • Certificazioni secondo GMP disponibili per questo modello: validazione (IQ) e qualificazione (OQ)
  • Pannello di controllo Touch Screen con display illuminato per l'impostazione dei parametri con possibilità di programmare rampe
  • base opzionale completamente manovrabile con pannello rimovibile per il posizionamento di pompa da vuoto, vetreria, solventi o accessori
  • Il bagno riscaldante universale può essere usato con acqua o altri fluidi permettendo di impostare una temperatura fino ad 180°C  
  • Un sistema di regolazione del livello dell'acqua integrato impedisce all'acqua di sversare. Inoltre, l'auto-riempimento del  bagno ad acqua evita il rischio di funzionamento a secco. Lo scarico posto sul fondo permette un facile svuotamento
Questo modello offre le stesse specifiche del modello Hei-VAP Industrial, ma per limitarne il costo non comprende i seguenti dispositivi di sicurezza:
  • Coperchio metallico con vetro di sicurezza
  • Sportelli in PMMA ad alto impatto per la protezione della vetreria
  • Sportelli in PMMA ad alto impatto per la protezione dei palloni riceventi
Specifica
Specifica
6 to 160 rpm
7 in. touchpanel
±1°C
Glassware Assembly Rotary Evaporator
20°C to 180°C
IP20
4000 W