Learn More
Thermo Scientific™ Height Adjustable Floor Stand for Herasafe™ 2030i
Codice prodotto. 15993110 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna:
1000 mm
1300 mm
1900 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) parte esterna Dimensione della confezione
15993110 1300 mm Pezzo
15983110 1000 mm Pezzo
15913120 1900 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15993110 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50155689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00€
    1312.00€ / pezzi 1
    Risparmia 28.00€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Herasafe 2030i Biological Safety Cabinets
Height Adjustable Floor Stand in increments of 50mm.(Height range 680-880mm), charcoal grey
  • Adjustment steps of 50mm
  • Grigio antracite
  • Height - 680-880mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Supporto da pavimento regolabile (altezza 680-880 mm), 1.2 m, grigio antracite
Product Type Height Adjustable Floor Stand
Altezza (sistema imperiale) 26.7 in. to 34.6 in.
Altezza (sistema metrico) 680-880 mm
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 1300 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cappa di sicurezza biologica Herasafe 2030i taglia 1.2 m
Profondità (sistema metrico) 800 mm