Learn More
Macherey-Nagel™ Height Adjustable Manual Crimper
Codice prodotto. 12738372 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12738372 20 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12738372 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 735132
In stock
Specifica
N. per confezione 1 Each
Tipo Manual Crimper
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 20mm Flip Top/Flip Off Caps
Size 20 mm