Learn More
Novus Biologicals™ HEL-206 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18572501 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18572501 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18572501 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00283461T01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio HEL-206
Sinonimo chromosome 12 open reading frame 40, FLJ40126, hypothetical protein LOC283461
Simbolo del gene C12ORF40