Learn More
Novus Biologicals™ HeLa Hypoxic/ Normoxic Cell Lysate
Codice prodotto. 18786323 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18786323 2 Vials pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18786323 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP236452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00€
    544.95€ / pezzi 2
    Risparmia 32.05€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The HeLa Hypoxic/ Normoxic Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) SDS-Page
Tissue Cervix
Quantità 2 Vials
Tampone di conservazione The protein lysate is prepared in 1X Laemmli sample buffer with BME. Boiling before loading is not necessary.
Frazione cellulare Hypoxic / Normoxic
Specie ospite Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
For Research Use Only