Learn More
Novus Biologicals™ HeLa Membrane Cell Lysate
Codice prodotto. 18620961 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18620961 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18620961 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBL126467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    578.00€
    546.00€ / 0.1mg
    Risparmia 32.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
prepared from whole tissue homogenates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mg
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Autophagy, Cancer, Macroautophagy, mTOR Pathway, Ubiquitin Proteasome Pathway
Bersaglio HeLa