Learn More
Helios Italquartz Quartz Wool
Codice prodotto. 11755694
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11755694 50 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11755694 Fornitore Helios Italquartz N. del fornitore 39P00505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.31€
    72.54€ / pezzi 1
    Risparmia 38.77€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For filtration and insulation in environments where high quartz purity properties are needed. Helios Italquartz™ Quartz Wool is chemically inert.
  • Supplied in 50g amounts
  • High temperature resistance
  • Resistant to corrosion
Specifica
Quantità 50 g
Materiale Quartz wool fiber